Documentos Principais
GF10954177
Tin oxide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Sinônimo(s):
SN516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 109-541-77
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)