518174
Tin(II) oxide
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Stannous oxide, Tin monoxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
chave InChI
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?