455822
Ammonium perchlorate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium perchlorate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.H3N/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);1H3
chave InChI
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?