Documentos Principais
GF41242924
Chromium
foil, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.99%
Sinônimo(s):
CR000240
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr
Número CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 412-429-24
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
tamanho
50 × 50 mm
espessura
2.0 mm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF41242924-1EA4061821096517
GF41242924-2EA4061821096524