Documentos Principais
GF01116199
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Sinônimo(s):
CA546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 011-161-99
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)