Key Documents
GF00075563
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, pale gray
Sinônimo(s):
PH307930
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 000-755-63
Comprimento
100 mm
Diâmetro
30 mm
cor
pale gray
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)