Documentos Principais
E18905
Sigma-Aldrich
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate
99%, solid
Sinônimo(s):
Ethyl trans-α-cyano-3-indoleacrylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate, 99%
Ensaio
99%
Formulário
powder
cor
yellow
pf
164-166 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol: 2.5%
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
chave InChI
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
Descrição geral
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
Aplicação
NLO material
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)