332488
Crystal Violet lactone
Dye content 97 %
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Dye content, 97%
pf
180-183 °C (lit.)
λmax
354 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3cc(ccc23)N(C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C26H29N3O2/c1-27(2)20-11-7-18(8-12-20)26(19-9-13-21(14-10-19)28(3)4)24-16-15-22(29(5)6)17-23(24)25(30)31-26/h7-17H,1-6H3
chave InChI
IPAJDLMMTVZVPP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)