298409
Uniblue A sodium salt
Reactive stain for proteins, ≥70% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acid Blue 215
Ensaio
≥70% (HPLC)
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
λmax
596 nm
εmax
≥20000 at 253-259 nm in water at 0.01 g/L
≥23000 at 224-230 nm in water at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)C=C)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N2O7S2.Na/c1-2-32(27,28)13-7-5-6-12(10-13)24-16-11-17(33(29,30)31)20(23)19-18(16)21(25)14-8-3-4-9-15(14)22(19)26;/h2-11,24H,1,23H2,(H,29,30,31);/q;+1/p-1
chave InChI
ANOULJGZTVOIFB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?