Documentos Principais
DWKWGW600PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Distilled water (in EN, FR, DE, ES), capacity 250 mL
Sinônimo(s):
WGW600PML
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Características
label Distilled water (in EN, FR, DE, ES)
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW600PML
capacidade
250 mL
Aplicação
Ideal for distilled water dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)