DWKBWP0250AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
BWP0250AP
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
round amber polypropylene bottle
wide-neck
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWP0250AP
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)