Documentos Principais
DWKBWP0500AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 500 mL
Sinônimo(s):
BWP0500AP
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiais
round amber polypropylene bottle
wide-neck
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWP0500AP
capacidade
500 mL
Aplicação
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)