DWK217215408
DURAN® narrow mouth reaction flask with beaded rim
glass flask, flask capacity (10,000 mL), single neck, round bottom
Sinônimo(s):
217215408
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass flask
round bottom
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 217215408
capacidade do frasco
(10,000 mL)
Descrição geral
The geometry permits very uniform heating
Características e benefícios
• Complies with DIN ISO 1773• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Fired-on, highly durable white ceramic
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)