DWK11-0051B
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
light blue PTFE cap (Push fit)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
light blue PTFE cap (Push fit)
Características
cap with septa
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 11-0051B
Categorias relacionadas
Aplicação
Chromatography
Características e benefícios
- 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
- Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
- Approved for GC and LC (where noted).
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)