Documentos Principais
D97401
Sigma-Aldrich
Diethyl ketomalonate
95%
Sinônimo(s):
Diethyl mesoxalate, Ketomalonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CO(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
Beilstein:
971873
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
95%
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
208-210 °C (lit.)
densidade
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles and 2-azadienes, respectively.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J. Chem. Res. Synop., 52-52 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4377-4377 (1993)