D67200
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
98%
Sinônimo(s):
Dichlon
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
194-197 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H
chave InChI
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves