70430
1,4-Dihydroxynaphthalene
technical, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,4-Naphthalenediol, p-Naphthohydroquinone (α)
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
191-192 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H
chave InChI
PCILLCXFKWDRMK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)