Documentos Principais
D51401
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2-hydrazinedicarboxylate
97%
Sinônimo(s):
1,2-Dicarbethoxyhydrazine
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCONHNHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Beilstein:
1781585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
p.e.
250 °C (lit.)
pf
131-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
chave InChI
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)