166804
Dibenzyl azodicarboxylate
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
43-47 °C (lit.)
grupo funcional
azo
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)\N=N\C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/b18-17+
chave InChI
IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?