D11582
1,2-Diaminoanthraquinone
Sinônimo(s):
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
289-291 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1N
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-10-6-5-9-11(12(10)16)14(18)8-4-2-1-3-7(8)13(9)17/h1-6H,15-16H2
chave InChI
LRMDXTVKVHKWEK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Imidazoanthraquinone derivatives via palladium-catalyzed Suzuki–Miyaura and Sonogashira coupling reactions.
- Anthra[1,2-d]imidazole-6,11-diones by reacting with various aldehydes in the presence of phosphotungstic acid/PEG-400 catalyst.
- DAQ-containing polymer materials are applicable as solid-state colorimetric sensors for nitrite anion and nitric oxide.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D11582-25G | 4061833558850 |
D11582-100G | 4061833558843 |
D11582-5G | 4061833558867 |