CLS88253424
Pyrex® bushing-type reducing adapter
female joint: ST/NS 34/45, male joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
glass adapter, glass adapters
About This Item
Produtos recomendados
Junta
female joint: ST/NS34/45
male joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Corning 8825-3424
Corning 8825
disponibilidade
not available in EU
Comprimento
59 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heavy walls for mechanical strength and heavy upper rim for good finger grip. Shorter than conventional type for more compact assemblies. Useful for attaching jointed thermometers.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)