CLS7715
Corning® thermometer stopper
rubber
Sinônimo(s):
Corning stopper
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
rubber
fabricante/nome comercial
Corning 7715
D.E. × D.I.
17 mm × 13 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Corning rubber thermometer holder has a 17 mm O.D. and a 13 mm I.D. and is designed for use with the Corning CLS7711 mercury thermometer.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS7715-1EA | 4061825884448 |