CLS7082016XX
Pyrex® VISTA™ culture tube, rimless
diam. × L 16 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70820
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 70820-16XX
capacidade
20 mL
diâmetro × C
16 mm × 150 mm
cor
clear
Descrição geral
- Pyrex® VISTA™ culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
- The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
- The reusable tubes feature fire polished ends.
- Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)