Key Documents
Z741004
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 16 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × C
15 mm × 125 mm
capacidade
16 mL
diâmetro do tubo
15 mm
Descrição geral
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)