Z741005
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × C
18 mm × 150 mm
capacidade
25 mL
diâmetro do tubo
18 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741005-200EA | 4061833635179 |