Key Documents
Z741008
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × C
25 mm × 150 mm
capacidade
50 mL
diâmetro do tubo
25 mm
Descrição geral
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)