Z681784
Culture tubes
size 25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass tube
Sinônimo(s):
culture tube, test tube, test tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
conical cap (Push fit)
round bottom
straight neck
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
neck thread push fit
embalagem
case of 288 ea (4 x 72)
pack of 72 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 45048-25150
capacidade
55 mL
tamanho
25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
Descrição geral
Características e benefícios
- Kimble® culture tubes are manufactured from low extractable, chemical-resistant borosilicate glass.
- These reusable tubes feature a fire-polished top rim.
- Uniform wall thickness ensures maximum heat transfer.
- The marking spot is printed in durable white ceramic enamel.
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)