CLS982525
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 25 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9825
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
tamanho da rosca
24-410
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 144
pack of 48
fabricante/nome comercial
Corning 9825-25
D.E. × C
25 mm × 150 mm
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS982525-48EA | 4061831676181 |
CLS982525-144EA | 4061831706048 |