CLS982520X
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 20 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9825
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
tamanho da rosca
18-415
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 192
pack of 96
fabricante/nome comercial
Corning 9825-20X
D.E. × C
20 mm × 150 mm
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)