Documentos Principais
DWK73660-18
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
assorted colors polypropylene cap, cap diam. (18 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
assorted colors polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 73660-18
diâmetro da tampa
(18 mm)
Descrição geral
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Informações legais
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)