Key Documents
DWK73660-38
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
assorted colors polypropylene cap, cap diam. (38 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
assorted colors polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 250 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 73660-38
diâmetro da tampa
(38 mm)
Descrição geral
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Características e benefícios
• Autoclavable• Color coded
Informações legais
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences