Documentos Principais
CLS7080012
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 12 mm × 75 mm
Sinônimo(s):
Corning® 70800
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 70800-12
diâmetro × C
12 mm × 75 mm
volume
5 mL
cor
clear
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)