CLS7078B1
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7078B
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
round tip
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Yellow
graduations
subdivision
embalagem
pack of 250 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7078B-1
faixa de medição de volume
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Comprimento
215 mm
capacidade
1 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)