CLS70582X
Pyrex® disposable graduated bacteriological pipette, sterile
volume 2.2 mL
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex
descrição
plugged
fabricante/nome comercial
Corning 7058-2X
faixa de medição de volume
2.2 mL
capacidade
2.2 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
This pipet is very convenient when duplicate platings are to be made on the same medium or for plating differential medium for the determination of gram-negative bacteria, mold and yeast, or total plate count. Both sizes are designed for gravity feed (blow-out is not required).
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)