CLS7078B50
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Sinônimo(s):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Corning® 7078B
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
round tip
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Purple
graduations
subdivision
embalagem
pack of 25 ea
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7078B-50
faixa de medição de volume
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Comprimento
358 mm
capacidade
50 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)