CLS7078B5
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 5 mL, accuracy: 0.1 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7078B
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
round tip
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Blue
graduations
subdivision
embalagem
pack of 200 ea
case of 400 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7078B-5
faixa de medição de volume
5 mL, accuracy: 0.1 mL
Comprimento
215 mm
capacidade
5.0 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)