Documentos Principais
CLS707810N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL
Sinônimo(s):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Corning® 7078
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
borosilicate glass
descrição
plugged
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
embalagem
pack of 120 ea
case of 720 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7078-10N
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: 0.1 mL
capacidade
10 mL
Descrição geral
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are designed for the larger-volume user. They are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out and are packed to permit easy access to several pipettes at a time without contaminating the entire case. Similar to No. 7077, except multi-packed in plastic bags.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)