CLS4100
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
embalagem
bag of 50
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 4100
faixa de medição
accuracy: 0.1 mL
Comprimento
344 mm
capacidade
10 mL
DI da ponta
0.060 in.
cor
orange color-coded stripe
Descrição geral
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)