CLS4250
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.2 mL
subdivision
embalagem
bag of 20
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 4250
faixa de medição
accuracy: 0.2 mL
Comprimento
344 mm
capacidade
25 mL
DI da ponta
0.125 in.
cor
red color-coded stripe
Descrição geral
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)