CLS707910N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 10.0 mL
Sinônimo(s):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
embalagem
pack of 120 ea
case of 720 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7079-10N
faixa de medição de volume
10.0 mL
capacidade
10 mL
tamanho da ponta
, Narrow
Características e benefícios
- Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
- Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
- All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
- Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)