Documentos Principais
CLS71021X
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
black, volume 0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7102
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7102-1X
faixa de medição de volume
0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
Comprimento
318 mm
capacidade
0.5 mL
cor
black
Descrição geral
Have larger tip openings for faster delivery.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)