Documentos Principais
CLS49502L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, flask round bottom, Corning® 4950
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
joint ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 4950-2L
capacidade
2,000 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)