36784
Didodecylamine
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Di-n-dodecylamine, Dilaurylamine, N,N-Didodecylamine, N-Dodecyl-1-dodecanamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
powder
pf
45-49 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25H,3-24H2,1-2H3
chave InChI
MJCJUDJQDGGKOX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- to promote the crystal growth of 2D nanosheets of GdOCl with approximately square cross sections
- to investigate the effect of alkyl chain length of amine on phase transfer of aqueous synthesized gold nanoparticles (AuNPs) from water to toluene
- in the preparation of novel class of liquid crystalline complexes, by the interaction of copper nitrate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)