CLS616075
Pyrex® fluted funnel, long stem
stem L 150 mm
Sinônimo(s):
Corning® 6160
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 6160-75
haste C
150 mm
topo D.I.
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)