Documentos Principais
CLS6180100
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 100 mm
Sinônimo(s):
Corning® 6180
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
Corning 6180-100
haste C
100 mm
haste D.E.
8-9 mm
topo D.I.
100 mm
Descrição geral
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)