CLS6140100
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
Sinônimo(s):
Corning® 6140
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 6140-100
haste D.E.
9 mm
topo D.I.
100 mm
Descrição geral
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)