CLS304450
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 50 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3044
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3044-50
tol. measuring range
0.5 mL
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Calibrated "to contain". The cylinder is a Tuttle type of low form for stability.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)