Documentos Principais
CLS30421L
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder
volume 1,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3042
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3042-1L
tol. measuring range
5.0 mL
volume
1,000 mL
Descrição geral
  • Calibrated "to contain"
  • Single metric scale
  • White enamel scale against red band
  • Removable PE bumperguard
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)