CLS3044100
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3044
About This Item
Produtos recomendados
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3044-100
tol. measuring range
1.0 mL
volume
100 mL
Descrição geral
Calibrated "to contain". The cylinder is a Tuttle type of low form for stability.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)