CLS1220250
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
fabricante/nome comercial
Corning 1220-250
capacidade
250 mL
diâmetro × A
72 mm × 132 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS1220250-18EA | 4061833880869 |